Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca sin tapones: Cónicos
Código de producto. 12799598 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Forma del fondo:
Cónicos
Cónicos alargados
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
Código de producto. Color Esterilidad Capacidad (métrico) Forma del fondo unitSize
12799598 Ámbar No estéril 0,5 ml Cónicos paquete de 4000
12739598 Transparente No estéril 0,5 ml Cónicos alargados paquete de 4000
12709608 Transparente No estéril 1,5 ml Cónicos paquete de 4000
12769608 Ámbar No estéril 1,5 ml Cónicos paquete de 4000
12779608 Transparente No estéril 2 ml Cónicos paquete de 4000
12739618 Ámbar No estéril 2 ml Cónicos paquete de 4000
12749618 Transparente No estéril 0,5 ml Cónicos paquete de 4000
12759618 Transparente Estéril 0,5 ml Cónicos paquete de 4000
8 options
Código de producto. 12799598
Marca: Axygen™ ST050X
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos cónicos
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío
  • Tubo de un volumen entre 0,5 y 2,0 ml
  • Elija transparente o ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Color Ámbar
Material Polipropileno
Envase 500 tubos/paquete, 8 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de tapón Sin
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 20000 xG