Descripción
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío
- Tubo de un volumen entre 0,5 y 2,0 ml
- Elija transparente o ámbar
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 500 tubos/paquete, 8 paquetes/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | No |
| Tipo de tapón | Sin |
| Forma del fondo | Cónicos |
| RCF máx. | 20000 xG |