Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca sin tapones: Cónicos
Código de producto. 12709608 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Forma del fondo:
Cónicos
Cónicos alargados
Dimensione della confezione:
paquete de 4000
Codice prodotto. Color Esterilidad Capacidad (métrico) Forma del fondo unitSize
12709608 Transparente No estéril 1,5 ml Cónicos paquete de 4000
12739598 Transparente No estéril 0,5 ml Cónicos alargados paquete de 4000
12799598 Ámbar No estéril 0,5 ml Cónicos paquete de 4000
12769608 Ámbar No estéril 1,5 ml Cónicos paquete de 4000
12779608 Transparente No estéril 2 ml Cónicos paquete de 4000
12739618 Ámbar No estéril 2 ml Cónicos paquete de 4000
12749618 Transparente No estéril 0,5 ml Cónicos paquete de 4000
12759618 Transparente Estéril 0,5 ml Cónicos paquete de 4000
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12709608
Marca: Axygen™ ST150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Tubos cónicos
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío
  • Tubo de un volumen entre 0,5 y 2,0 ml
  • Elija transparente o ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Envase 500 tubos/paquete, 8 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de tapón Sin
Forma del fondo Cónicos
RCF máx. 20000 xG
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.