Learn More
Axygen™ Puntas de pipetas de automatización de formato colgante negras para Hamilton Microlab™ Star Line y Nimbus™
Tienda Axygen Scientific ProductosDescription
Axygen ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización de Hamilton™ Microlab™.
Las puntas están:
- Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
- Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenas
- Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro.
- Las puntas conductoras de polipropileno negro están disponibles en formato de gradilla de puntas colgantes de 96 pocillos y de puntas anidadas y en formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
- Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™.
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | 1000 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Negro |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
| Para utilizar con (aplicación) | Las puntas de detección del nivel de líquido conductor están disponibles en cuatro tamaños y se han diseñado específicamente para su uso con plataformas de manipulación de líquidos Hamilton™; además de permitir un pipeteo de precisión en una amplia gama de aplicaciones |
| Formato | Gradilla de puntas colgante |
| Estilo de punta | Automation, Round |
| Envase | 1 Rack/Pk, 16 Pks/Cs. |
| Show More |