Learn More
Axygen™ Puntas de micropipeta de barrera de aerosol
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl a 50 μl
De 1 a 150 μl
De 100 a 1000 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 4800
paquete de 960
Descripción
- Material de filtro tecnológicamente avanzado
- La membrana del filtro no contiene aditivos lixiviables
- Disponible con superficie de recuperación Maxymum™ para una mayor precisión y máxima recuperación de muestras
- Disponibles a granel o en gradillas (estériles)
- Disponible en una variedad de opciones de puntas de contacto de material
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 0,5 μl a 50 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Formato | A granel |
| Estilo de punta | Universal |
| Envase | A granel = 1000 puntas/envase |
| Tipo de producto | Puntas de micropipeta de barrera de aerosol |
| Mostrar más |