Learn More
Axygen™ Puntas de micropipeta de barrera de aerosol
Código de producto. 12541358 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl a 50 μl
De 1 a 150 μl
De 100 a 1000 μL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 4800
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad unitSize
12541358 0,5 μl a 50 μl No estéril paquete de 10000
12605475 0,5 μl a 50 μl No estéril paquete de 1000
12665475 De 100 a 1000 μL No estéril paquete de 1000
12581348 De 100 a 1000 μL No estéril paquete de 10000
11366054 De 1 a 150 μl Estéril paquete de 960
12726739 De 1 a 150 μl Estéril paquete de 4800
6 options
Código de producto. 12541358
Marca: Axygen™ TF50
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las puntas de micropipeta de barrera Axygen ™ Aerosol permiten el paso libre de aire mientras bloquean la contaminación por aerosoles.
  • Material de filtro tecnológicamente avanzado
  • La membrana del filtro no contiene aditivos lixiviables
  • Disponible con superficie de recuperación Maxymum™ para una mayor precisión y máxima recuperación de muestras
  • Disponibles a granel o en gradillas (estériles)
  • Disponible en una variedad de opciones de puntas de contacto de material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,5 μl a 50 μl
filtradas por Con filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
Formato A granel
Estilo de punta Universal
Envase A granel = 1000 puntas/envase
Tipo de producto Puntas de micropipeta de barrera de aerosol
Para utilizar con (equipo) Universal Fit