Descripción
- Material de filtro tecnológicamente avanzado
- La membrana del filtro no contiene aditivos lixiviables
- Disponible con superficie de recuperación Maxymum™ para una mayor precisión y máxima recuperación de muestras
- Disponibles a granel o en gradillas (estériles)
- Disponible en una variedad de opciones de puntas de contacto de material
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1 a 150 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Universal |
| Envase | 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja |
| Tipo de producto | Puntas de micropipeta de barrera de aerosol |
| Mostrar más |