Learn More
Axygen™ Punta de pipeta de ajuste universal graduada de polipropileno Axygen™
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
- Sin DNasa ni RNasa
- Apirógenas
- ADNg humano y sin inhibición PCR
- Disponibles en diversos tamaños
- Disponible con una variedad de estilos de punta, incluyendo biselada, punta fina y calibre ancho
- Disponibles en versiones estéril y no estéril
- Disponibles en formatos a granel, de gradilla o de gradillas apilables.
- Disponible con superficie de recuperación Maxymum™ para una mayor precisión y máxima recuperación de muestras
Información de órdenes
dimQuantity
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | DNasa-, RNasa-, pirógenos-, ADNg humano-, libre de inhibición de PCR |
| Características | Maxymum Recovery™ |
| Formato | Racl |
| Estilo de punta | Universal |
| Envase | Rack |
| Mostrar más |