Learn More
Axygen™ Tubos para PCR Axygen™ con tapón plano de 0.5 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12766869 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Tipo de producto:
Tubo de PCR de recuperación máxima
Tubo para PCR de pared delgada
Tubos para PCR de pared fina
Cantidad:
1000/paq.
1000/paquete, 10 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto Cantidad unitSize
12766869 Transparente Tubo de PCR de recuperación máxima 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
12786869 Rojo Tubo para PCR de pared delgada 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
12736869 Azul Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11341974 Azul Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12726869 Surtido Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11301984 Surtido Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12756869 Verde Tubo para PCR de pared delgada 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11390145 Transparente Tubo de PCR de recuperación máxima 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12746869 Transparente Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11331974 Transparente Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja 1000 PCS
12776869 Naranja Tubo para PCR de pared delgada 1000/paq. paquete de 10000
12796869 Color morado Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11381974 Color morado Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12716879 Amarillo Tubo para PCR de pared delgada 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 12766869 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PCR05LC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El grosor uniforme y fino de la pared permite una transferencia térmica precisa
Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real.
  • Tubos con tapas selladas en toda su longitud; el tapón de inserción garantiza el ajuste hermético, elimina la evaporación de muestras
  • Elija entre una gran variedad de colores
  • Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,5 ml
Cantidad 1000/paquete, 10 paquetes/caja
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Plano
Formato Tubo
Tipo de producto Tubo de PCR de recuperación máxima