Learn More
Axygen™ Tubos para PCR Axygen™ con tapón plano de 0.5 ml
Código de producto. 12746869 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Color morado
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Tipo de producto:
Tubo de PCR de recuperación máxima
Tubo para PCR de pared delgada
Tubos para PCR de pared fina
Cantidad:
1000/paq.
1000/paquete, 10 paquetes/caja
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
Código de producto. Color Tipo de producto Cantidad unitSize
12746869 Transparente Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
12786869 Rojo Tubo para PCR de pared delgada 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
12736869 Azul Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11341974 Azul Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12726869 Surtido Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11301984 Surtido Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12756869 Verde Tubo para PCR de pared delgada 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
12766869 Transparente Tubo de PCR de recuperación máxima 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11390145 Transparente Tubo de PCR de recuperación máxima 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
11331974 Transparente Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja 1000 PCS
12776869 Naranja Tubo para PCR de pared delgada 1000/paq. paquete de 10000
12796869 Color morado Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
11381974 Color morado Tubos para PCR de pared fina 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 1000
12716879 Amarillo Tubo para PCR de pared delgada 1000/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 10000
14 options
Código de producto. 12746869
Marca: Axygen™ PCR05C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El grosor uniforme y fino de la pared permite una transferencia térmica precisa
Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real.
  • Tubos con tapas selladas en toda su longitud; el tapón de inserción garantiza el ajuste hermético, elimina la evaporación de muestras
  • Elija entre una gran variedad de colores
  • Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,5 mL
Cantidad 1000/paquete, 10 paquetes/caja
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Plano
Formato Tubo
Tipo de producto Tubos para PCR de pared fina