Descripción
Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real.
- Tubos con tapas selladas en toda su longitud; el tapón de inserción garantiza el ajuste hermético, elimina la evaporación de muestras
- Elija entre una gran variedad de colores
- Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
- Apirógenos
- No estériles
- Fabricados con polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| Cantidad | 1000/paquete, 10 paquetes/caja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Plano |
| Mostrar más |