Learn More
Axygen™ Tubos de PCR con tapón plano de 0.2 ml
Código de producto. 11320145 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Color morado
Espectro
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Tipo de producto:
Tubo de PCR de recuperación máxima
Tubo para PCR de pared delgada
Tubos para PCR de pared fina
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize
11320145 Espectro Tubo para PCR de pared delgada paquete de 10000
12736849 Azul Tubos para PCR de pared fina paquete de 10000
11396044 Azul Tubos para PCR de pared fina paquete de 1000
11356054 Surtido Tubos para PCR de pared fina paquete de 1000
12746849 Transparente Tubos para PCR de pared fina paquete de 10000
11376044 Transparente Tubos para PCR de pared fina 1000 PCS
12756859 Verde Tubos para PCR de pared fina paquete de 10000
11306054 Verde Tubos para PCR de pared fina paquete de 1000
12766859 Blanco Tubo de PCR de recuperación máxima paquete de 10000
12786859 Naranja Tubo para PCR de pared delgada paquete de 10000
12796859 Rojo Tubos para PCR de pared fina paquete de 10000
11326054 Rojo Tubos para PCR de pared fina paquete de 1000
12706869 Color morado Tubos para PCR de pared fina paquete de 10000
11336054 Color morado Tubos para PCR de pared fina paquete de 1000
12716869 Amarillo Tubos para PCR de pared fina paquete de 10000
11346054 Amarillo Tubos para PCR de pared fina paquete de 1000
16 options
Código de producto. 11320145
Marca: Axygen™ PCR02SP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para encajar en los bloques estándar de 96 pocilllos. Los tubos de PCR con tapón plano de 0,2 m Axygen™ se han fabricado con polipropileno no estéril. Cada tubo cónico presenta un grosor de pared delgado y uniforme. La tapa de ajuste hermético protege el contenido y evita la evaporación. Disponibles en diversos colores.
Diseñados para encajar en los bloques estándar de 96 pocilllos. Los tubos de PCR con tapón plano de 0,2 m Axygen™ se han fabricado con polipropileno no estéril. Cada tubo cónico presenta un grosor de pared delgado y uniforme. La tapa de ajuste hermético protege el contenido y evita la evaporación. Disponibles en diversos colores.
  • Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real
  • El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
  • El tapón de inserción uniforme cierra herméticamente en toda su longitud para ofrecer un cierre hermético que evita la evaporación de la muestra
  • La opción Maxymum Recovery™ proporciona una retención ultrabaja y un rendimiento elevado
  • Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Disponibles en una amplia variedad de colores para ofrecer compatibilidad con la codificación por colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color Espectro
Volumen (métrico) 0.2 mL
Cantidad 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Plano
Formato Tubo
Tipo de producto Tubo para PCR de pared delgada