Learn More
Axygen™ Tubos para PCR Axygen™ con tapón abovedado de 0.2 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12756849 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Espectro
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Tipo de producto:
Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR
Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize
12756849 Surtido Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
11311924 Surtido Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 1000
12766849 Azul Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
10820721 Blanco Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
11341914 Blanco Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada 1000 PCS
11370145 Transparente Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR paquete de 1000
12796849 Transparente Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR paquete de 10000
12786849 Verde Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12706859 Naranja Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12716859 Rojo Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
11381914 Rojo Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 1000
11380145 Espectro Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12726859 Violeta Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12736859 Amarillo Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
14 options
Código de producto. 12756849
Marca: Axygen™ PCR02DA
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El grosor uniforme y fino de la pared permite una transferencia térmica precisa
La tira de 12 tubos de pared fina y 0,2 ml Axygen™ para PCR, disponibles en varios colores, están diseñados para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores. La pared de grosor ultrafino y uniforme permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Los tapones se venden por separado
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
    Color Surtido
    Volumen (métrico) 0,2 mL
    Cantidad 1000/paquete, 10 paquetes/caja
    Material del cierre Polipropileno
    Para utilizar con (equipo) Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica
    Forma Cónicos
    Esterilidad No estéril
    Material Polipropileno
    Tipo de tapón Abovedado
    Formato Tubo
    Tipo de producto Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada