Learn More
Axygen™ Tubos para PCR Axygen™ con tapón abovedado de 0.2 ml
Código de producto. 12706859 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Espectro
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Tipo de producto:
Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR
Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize
12706859 Naranja Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
11311924 Surtido Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 1000
12756849 Surtido Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12766849 Azul Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
10820721 Blanco Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
11341914 Blanco Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada 1000 PCS
11370145 Transparente Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR paquete de 1000
12796849 Transparente Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR paquete de 10000
12786849 Verde Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12716859 Rojo Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
11381914 Rojo Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 1000
11380145 Espectro Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12726859 Violeta Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12736859 Amarillo Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
14 options
Código de producto. 12706859
Marca: Axygen™ PCR02DO
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El grosor uniforme y fino de la pared permite una transferencia térmica precisa
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
  • PCR tubes with 0.2mL volume
  • Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
  • Choose from a wide variety of colors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color Naranja
Volumen (métrico) 0.2 mL
Cantidad 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Domed Cap
Formato Tubo
Tipo de producto Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada