Learn More
Axygen™ Tubos para PCR Axygen™ con tapón abovedado de 0.2 ml
Código de producto. 11381914 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Espectro
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Tipo de producto:
Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR
Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 10000
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize
11381914 Rojo Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 1000
11311924 Surtido Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 1000
12756849 Surtido Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12766849 Azul Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
10820721 Blanco Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
11341914 Blanco Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada 1000 PCS
11370145 Transparente Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR paquete de 1000
12796849 Transparente Máxima recuperación, tapones abovedados para tubos de PCR paquete de 10000
12786849 Verde Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12706859 Naranja Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12716859 Rojo Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
11380145 Espectro Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12726859 Violeta Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
12736859 Amarillo Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada paquete de 10000
14 options
Código de producto. 11381914
Marca: Axygen™ PCR02DR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El grosor uniforme y fino de la pared permite una transferencia térmica precisa
Tubos compatibles con PCR cuantitativa para una amplia gama de instrumentos de PCR en tiempo real.
  • Tubos de PCR con volumen de 0.2 ml
  • Tubos con tapas selladas en toda su longitud; el tapón de inserción garantiza el ajuste hermético, elimina la evaporación de muestras
  • Elija entre una gran variedad de colores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color Rojo
Volumen (métrico) 0.2 ml
Cantidad 1000/Pk., 10Pk./Cs.
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Bloques estándares de 96 pocillos de instrumentos para PCR en tiempo real y aplicaciones de transferencia térmica
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Abovedado
Formato Tubo
Tipo de producto Tubo para PCR de tapón abovedado y pared delgada