Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de alto perfil de varios pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12537867 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
80 ml
84 ml
264 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Canales:
4
8
12
Envase:
25/caja
En envase individual; 25/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Canales Envase unitSize
12537867 50 ml No estéril 4 25/caja paquete de 25
11300265 264 ml Estéril 12 En envase individual; 25/caja paquete de 25
11311974 84 ml No estéril 12 25/caja paquete de 25
11330265 80 ml No estéril 8 25/caja paquete de 25
11340265 80 ml Estéril 8 En envase individual; 25/caja paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12537867 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor RESMW4HP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
  • Duraderos y económicos
  • Varios formatos para diferentes aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Tipo Depósito de reactivos
Envase 25/caja
Volumen del pocillo (métrico) 12,5 ml
Canales 4
Desechables