Learn More
Corning™ Centrífuga de rotador de miniplacas Axygen™
Código de producto. 15592995 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Enchufe británico
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
15592995 Enchufe británico cada uno
15582995 Enchufe europeo cada uno
2 options
Código de producto. 15592995
Marca: Corning™ PLATESPINNER230UK
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilícelas antes y después del ciclo térmico para mejorar la producción de PCR. La centrífuga de rotador de miniplacas Corning™ Axygen™ acepta placas para PCR con y sin faldón.
  • Capacidad para dos placas estándar
  • Diseño de carga superior
  • Tamaño excepcionalmente pequeño
  • Se inicia y detiene en cuestión de segundos.
  • Utilícela antes y después del ciclo térmico para mejorar la producción de la PCR
  • Centrifugue rápidamente gotas y condensación
  • Acepta placas con faldón y sin faldón y todas las placas de PCR estándar
  • Menos de ¼ del tamaño de la mayoría de las centrífugas de placas
  • Capacidad máxima: 2 microplacas de PCR estándar o de microtitulación
  • Intervalo de funcionamiento a temperatura ambiente de 4 °C hasta 35 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 placas de PCR
Vel. máx 2500 rpm
RCF máx. 500 x g
Incluye Enchufe británico
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Dimensiones (Al x An x F) 17,8 x 15,2 x 15,2 cm
Intervalo de temperatura 4°C a 35°C
Perfil (aceleración/frenado) Se inicia y detiene en cuestión de segundos