Learn More
- Home
- Products
- Microplacas
- Cubiertas de microplacas
- Películas y cintas de sellado de microplacas
- Axygen™ Película y cintas para sellado de microplacas
Axygen™ Película y cintas para sellado de microplacas
Código de producto. 12752796 Tienda Axygen Scientific Productos| Código de producto. | Material | Tipo de producto | Dimensiones (L x An) | Esterilidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12752796 | Aluminio | Película de sellado | 5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm) | No estéril | paquete de 500 |
| 12732796 | Rayón | Película de sellado transpirable | 153 x 82.3 mm (6.02 x 3.24 pulg) | No estéril | paquete de 1000 |
| 11326254 | Rayón | Película de sellado transpirable | 153 x 82.3 mm (6.02 x 3.24 pulg) | No estéril | paquete de 100 |
| 12742796 | Rayón | Película de sellado transpirable | 6,02 x 3,24 in. (153 x 82,3 mm) | Estéril | paquete de 500 |
| 11336254 | Rayón | Película de sellado transpirable | 6,02 x 3,24 in. (153 x 82,3 mm) | Estéril | paquete de 50 |
| 12623616 | Aluminio | Rollo de lámina de sellado | 4,52 x 196 in. (115 x 500 m) | No estéril | cada uno |
| 12633726 | Aluminio | Rollo de lámina de sellado | 78 x 610 mm | No estéril | cada uno |
| 12613616 | Poliéster | Rollo de lámina de sellado CyclerSeal | 4,52 x 196 in. (115 x 500 m) | No estéril | cada uno |
| 12645926 | Poliéster | Rollo de lámina de sellado CyclerSeal | 78 x 610 mm | No estéril | cada uno |
| 12557947 | Litto, etileno o vinilo | Lámina de sellado por calor | 5 x 3,12 in. (127,2 x 79,5 mm) | No estéril | paquete de 100 |
| 12577947 | Aluminio | Película de sellado | 5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm) | No estéril | 100 PCS |
| 12782796 | Poliéster | Película de sellado AxySeal | 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) | Estéril | paquete de 500 |
| 11380215 | Poliéster | Película de sellado AxySeal | 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) | Estéril | paquete de 100 |
| 12772796 | Poliéster | Película de sellado AxySeal | 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) | No estéril | paquete de 500 |
| 11336074 | Poliéster | Película de sellado AxySeal | 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) | No estéril | paquete de 100 |
| 13131824 | Poliéster | Película de sellado CyclerSeal | 5,33 x 3,14 in. (135,5 x 80 mm) | No estéril | paquete de 500 |
| 12014538 | Poliéster | Película de sellado CyclerSeal | 5,33 x 3,14 in. (135,5 x 80 mm) | No estéril | paquete de 100 |
| 13191604 | Poliolefina | Película de sellado UltraClear | No disponible | No estéril | paquete de 500 |
| 11304325 | Poliolefina | Película de sellado UltraClear | No disponible | No estéril | 100 PCS |
Product Code. 12752796
Brand: Axygen™ PCRAS200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
Para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular, las películas Axygen son una forma sencilla y rentable para sellar placas y mejorar la automatización. Se utilizan para sellar microplacas multipocillos.
Aluminio
- Proporciona un excepcional sello en placas multipocillos con temperaturas y reactivos variados.
- Con alfombrillas de compresión, las películas y cintas sellan durante el termociclado.
- Ideal para muestras sensibles a la luz y su adhesivo aplicado uniformemente proporciona un sellado óptimo de pocillos
- Perforable, PCR-AS-200
Specifications
Specifications
| Material | Aluminio |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 5,74 in |
| Longitud (métrico) | 146 mm |
| N.º por caja | 500/caja |
| N.° por paquete | 100/Paq. |
| Dimensiones (L x An) | 5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm) |
| Anchura (imperial) | 3,11 in |
| Anchura (métrico) | 79.2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para aplicaciones que van desde la PCR y PCR en tiempo real a ELISA y cultivo celular, ideal para muestras sensibles a la luz |
| Tipo de producto | Película de sellado |
| Grosor | 35 μm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -80 °C a +104 °C |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.