Descripción
Para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular, las películas Axygen son una forma sencilla y rentable para sellar placas y mejorar la automatización. Se utilizan para sellar microplacas multipocillos. La temperatura de la lámina de sellado va de - 40 °C a + 104 °C.
Transpirable
- Permiten el intercambio eficaz de gases para el cultivo celular y bacteriano, al tiempo que se evita la contaminación—
- Selle placas de cultivo de polipropileno y poliestireno, placas de 96 y 384 pocillos, incluidas otras placas de ensayo
- Proporciona un excepcional sello en placas multipocillos con temperaturas y reactivos variados.
- Con alfombrillas de compresión, las películas y cintas sellan durante el termociclado.
- Ideal para muestras sensibles a la luz y su adhesivo aplicado uniformemente proporciona un sellado óptimo de pocillos
- Perforable, PCR-AS-200
- El sellado excepcional en toda la placa protege las muestras durante el transporte o el almacenamiento
- Cuando se utiliza con la alfombrilla de compresión de Axygen, esta película de poliéster elimina la contaminación entre pocillos y la contaminación cruzada en aplicaciones de PCR
- De poliéster con adhesivo acrílico aplicado de manera uniforme y consistente para eliminar el efecto de bordes en ensayos ELISA sensibles
- Adecuado para sellar placas de cultivo de tejidos, para el almacenamiento a corto plazo e incubación, para el transporte y la contención de soluciones de riesgo biológico
- Disponible en envases no estériles y estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Rayón |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (imperial) | 6,02 in |
| Longitud (métrico) | 153 mm |
| N.º por caja | 500/caja |
| N.° por paquete | 50/Paq. |
| Dimensiones (L x An) | 6,02 x 3,24 in. (153 x 82,3 mm) |
| Anchura (imperial) | 3,24 in |
| Anchura (métrico) | 82,3 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para aplicaciones que van desde la PCR y PCR en tiempo real a ELISA y cultivo celular, permite el intercambio eficaz de gases para cultivos celulares y bacterianos, además de prevenir la contaminación |
| Mostrar más |