Learn More
Axygen™ Película y cintas para sellado de microplacas
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Material:
Aluminio
Litto, etileno o vinilo
Poliéster
Poliolefina
Rayón
Tipo de producto:
Lámina de sellado por calor
Película de sellado
Película de sellado AxySeal
Película de sellado CyclerSeal
Película de sellado UltraClear
Película de sellado transpirable
Rollo de lámina de sellado
Rollo de lámina de sellado CyclerSeal
Dimensiones (L x An):
153 x 82.3 mm (6.02 x 3.24 pulg)
4,52 x 196 in. (115 x 500 m)
5 x 3,12 in. (127,2 x 79,5 mm)
5,33 x 3,14 in. (135,5 x 80 mm)
5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm)
5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm)
6,02 x 3,24 in. (153 x 82,3 mm)
78 x 610 mm
No disponible
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
Para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular, las películas Axygen son una forma sencilla y rentable para sellar placas y mejorar la automatización. Se utilizan para sellar microplacas multipocillos. Escala de temperatura de película de sellado de - 40 °C a + 104 °C.
Transpirable
- Permite el intercambio eficaz de gases para cultivos celulares y bacterianos, al mismo tiempo que evita la contaminación
- Sellan placas de cultivo de polipropileno y de poliestireno, placas de 96 y placas 384 pocillos incluidas otras placas de ensayo
- Proporcionan un cierre excepcional en placas multipocillos con distintas temperaturas y reactivos
- Con alfombrillas de compresión, películas y cintas que se sellan durante el termociclado
- Ideales para muestras sensibles a la luz y su adhesivo aplicado de manera uniforme proporciona un sellado de pocillo óptimo
- Perforables, PCR-AS-200
- Sello excepcional que recorre toda la placa y protege las muestras durante el transporte o almacenamiento
- Cuando se utiliza con la alfombrilla de compresión de Axygen, esta película de poliéster elimina la contaminación entre pocillos y el cruce en aplicaciones de PCR
- Basado en poliéster con adhesivo acrílico aplicado de manera uniforme para eliminar el efecto de borde en ensayos de ELISA sensibles
- Adecuadas para sellar placas de cultivo de tejidos, para el almacenamiento a corto plazo e incubación, para el transporte y la contención de soluciones de riesgo biológico
- Disponibles en versiones de envasado estéril y no estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliéster |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 3.07 in. |
| Longitud (métrico) | 78 mm |
| N.º por caja | 1 |
| N.° por paquete | 1 |
| Dimensiones (L x An) | 78 x 610 mm |
| Anchura (imperial) | 240 in. |
| Anchura (métrico) | 610 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta el almacenamiento |
| Mostrar más |