Descripción
Para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular, las películas Axygen son una forma sencilla y rentable para sellar placas y mejorar la automatización. Se utilizan para sellar microplacas multipocillos. Escala de temperatura de película de sellado de - 40 °C a + 104 °C.
Transpirable
- Permite el intercambio eficaz de gases para cultivos celulares y bacterianos, al mismo tiempo que evita la contaminación
- Sellan placas de cultivo de polipropileno y de poliestireno, placas de 96 y placas 384 pocillos incluidas otras placas de ensayo
- Proporcionan un cierre excepcional en placas multipocillos con distintas temperaturas y reactivos
- Con alfombrillas de compresión, películas y cintas que se sellan durante el termociclado
- Ideales para muestras sensibles a la luz y su adhesivo aplicado de manera uniforme proporciona un sellado de pocillo óptimo
- Perforables, PCR-AS-200
- Sello excepcional que recorre toda la placa y protege las muestras durante el transporte o almacenamiento
- Cuando se utiliza con la alfombrilla de compresión de Axygen, esta película de poliéster elimina la contaminación entre pocillos y el cruce en aplicaciones de PCR
- Basado en poliéster con adhesivo acrílico aplicado de manera uniforme para eliminar el efecto de borde en ensayos de ELISA sensibles
- Adecuadas para sellar placas de cultivo de tejidos, para el almacenamiento a corto plazo e incubación, para el transporte y la contención de soluciones de riesgo biológico
- Disponibles en versiones de envasado estéril y no estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 3.07 in. |
| Longitud (métrico) | 78 mm |
| N.º por caja | 1 |
| N.° por paquete | 1 |
| Dimensiones (L x An) | 78 x 610 mm |
| Anchura (imperial) | 240 in. |
| Anchura (métrico) | 610 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñada para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta el almacenamiento, ideal para muestras sensibles a la luz |
| Mostrar más |