Learn More
Axygen™ Película y cintas para sellado de microplacas
Código de producto. 11380215 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio
Litto, etileno o vinilo
Poliéster
Poliolefina
Rayón
Tipo de producto:
Lámina de sellado por calor
Película de sellado
Película de sellado AxySeal
Película de sellado CyclerSeal
Película de sellado UltraClear
Película de sellado transpirable
Rollo de lámina de sellado
Rollo de lámina de sellado CyclerSeal
Dimensiones (L x An):
153 x 82.3 mm (6.02 x 3.24 pulg)
4,52 x 196 in. (115 x 500 m)
5 x 3,12 in. (127,2 x 79,5 mm)
5,33 x 3,14 in. (135,5 x 80 mm)
5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm)
5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm)
6,02 x 3,24 in. (153 x 82,3 mm)
78 x 610 mm
No disponible
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Material Tipo de producto Dimensiones (L x An) Esterilidad unitSize
11380215 Poliéster Película de sellado AxySeal 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) Estéril paquete de 100
12732796 Rayón Película de sellado transpirable 153 x 82.3 mm (6.02 x 3.24 pulg) No estéril paquete de 1000
11326254 Rayón Película de sellado transpirable 153 x 82.3 mm (6.02 x 3.24 pulg) No estéril paquete de 100
12742796 Rayón Película de sellado transpirable 6,02 x 3,24 in. (153 x 82,3 mm) Estéril paquete de 500
11336254 Rayón Película de sellado transpirable 6,02 x 3,24 in. (153 x 82,3 mm) Estéril paquete de 50
12623616 Aluminio Rollo de lámina de sellado 4,52 x 196 in. (115 x 500 m) No estéril cada uno
12633726 Aluminio Rollo de lámina de sellado 78 x 610 mm No estéril cada uno
12613616 Poliéster Rollo de lámina de sellado CyclerSeal 4,52 x 196 in. (115 x 500 m) No estéril cada uno
12645926 Poliéster Rollo de lámina de sellado CyclerSeal 78 x 610 mm No estéril cada uno
12557947 Litto, etileno o vinilo Lámina de sellado por calor 5 x 3,12 in. (127,2 x 79,5 mm) No estéril paquete de 100
12752796 Aluminio Película de sellado 5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm) No estéril paquete de 500
12577947 Aluminio Película de sellado 5,74 x 3,11 in. (146 x 79,2 mm) No estéril 100 PCS
12782796 Poliéster Película de sellado AxySeal 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) Estéril paquete de 500
12772796 Poliéster Película de sellado AxySeal 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) No estéril paquete de 500
11336074 Poliéster Película de sellado AxySeal 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm) No estéril paquete de 100
13131824 Poliéster Película de sellado CyclerSeal 5,33 x 3,14 in. (135,5 x 80 mm) No estéril paquete de 500
12014538 Poliéster Película de sellado CyclerSeal 5,33 x 3,14 in. (135,5 x 80 mm) No estéril paquete de 100
13191604 Poliolefina Película de sellado UltraClear No disponible No estéril paquete de 500
11304325 Poliolefina Película de sellado UltraClear No disponible No estéril 100 PCS
19 options
Código de producto. 11380215
Marca: Axygen™ PCRSPS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrecen gran economía para desechables fáciles
Para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular, las películas Axygen son una forma sencilla y rentable para sellar placas y mejorar la automatización. Se utilizan para sellar microplacas multipocillos. La temperatura de la lámina de sellado va de - 40 °C a + 104 °C.
Transpirable
  • Permiten el intercambio eficaz de gases para el cultivo celular y bacteriano, al tiempo que se evita la contaminación—
  • Selle placas de cultivo de polipropileno y poliestireno, placas de 96 y 384 pocillos, incluidas otras placas de ensayo
Aluminio
  • Proporciona un excepcional sello en placas multipocillos con temperaturas y reactivos variados.
  • Con alfombrillas de compresión, las películas y cintas sellan durante el termociclado.
  • Ideal para muestras sensibles a la luz y su adhesivo aplicado uniformemente proporciona un sellado óptimo de pocillos
  • Perforable, PCR-AS-200
CyclerSeal
  • El sellado excepcional en toda la placa protege las muestras durante el transporte o el almacenamiento
  • Cuando se utiliza con la alfombrilla de compresión de Axygen, esta película de poliéster elimina la contaminación entre pocillos y la contaminación cruzada en aplicaciones de PCR
AxySeal
  • De poliéster con adhesivo acrílico aplicado de manera uniforme y consistente para eliminar el efecto de bordes en ensayos ELISA sensibles
  • Adecuado para sellar placas de cultivo de tejidos, para el almacenamiento a corto plazo e incubación, para el transporte y la contención de soluciones de riesgo biológico
  • Disponible en envases no estériles y estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliéster
Esterilidad Estéril
Longitud (imperial) 5,74 in
Longitud (métrico) 146 mm
N.º por caja 500/caja
N.° por paquete 100/Paq.
Dimensiones (L x An) 5,74 x 3,13 in. (146 x 79,6 mm)
Anchura (imperial) 3,13 in
Anchura (métrico) 79,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para sellar placas de cultivo de tejidos, para el almacenamiento a corto plazo e incubación, para el transporte y la contención de soluciones de riesgo biológico
Tipo de producto Película de sellado AxySeal
adhesivo/a/s Acrílico
Grosor 80 μm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +104 °C