Descripción
Los tubos para PCR de 8 tiras de bajo perfil Axygen™ son ideales para las reacciones de bajo volumen de muestras. Mediante el uso de moldes muy pulidos y precisos, nuestros tubos garantizan una transferencia térmica precisa y un cierre a prueba de fugas con una selección de tapones en tira. El diseño de perfil bajo permite reducir el tiempo de reacción y la evaporación debido a un menor volumen de aire muerto. Los tubos están disponibles en blanco y transparentes con o sin tapones. Los tubos no contienen DNasa/RNasa y son apirógenos.
- El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes
- Ideales para termocicladores de 0,1 ml
- Disponibles en color blanco o transparente
- Sin ADNasa/ARNasa y apirógenos
- Intervalo de volumen recomendado: de 5 µl a 125 µl
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa ni ADNasa y apirógenos |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,1 ml |
| Cantidad | 125/Paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador de 0,1 ml para reacciones de bajo volumen de muestra |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Formato | Tira |
| Tipo de producto | Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras |