Learn More
Axygen™ Tubos para PCR de bajo perfil de 8 tiras
Código de producto. 13479808 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Tipo de producto:
Tira de 8 tubos de pared fina para PCR con una tira de tapones para cierre en tiempo real
Tubo para PCR de pared delgada y 8 tiras
Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 125
paquete de 1250
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize
13479808 Blanco Tubo para PCR de pared delgada y 8 tiras paquete de 1250
15153727 Transparente Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras 125 PCS
13409818 Transparente Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras paquete de 1250
15133707 Transparente Tira de 8 tubos de pared fina para PCR con una tira de tapones para cierre en tiempo real paquete de 125
13419818 Transparente Tira de 8 tubos de pared fina para PCR con una tira de tapones para cierre en tiempo real paquete de 1250
13429818 Blanco Tira de 8 tubos de pared fina para PCR con una tira de tapones para cierre en tiempo real paquete de 1250
6 options
Código de producto. 13479808
Marca: Axygen™ PCR0108LPW
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tubos para PCR de 8 tiras de bajo perfil de la marca Axygen™ son ideales para las reacciones de bajo volumen de muestras.
Using highly polished and precise molds, our tubes ensure precise thermal transfer and a leak-proof seal with a choice of strip caps.
  • Low profile design results in faster and more efficient PCR reactions
  • Ideal for 0.1mL thermal cyclers
  • Available in white or clear
  • Real time optimized clear PCR 8-strip caps, domed 8-strip caps and 8-strip frosted flat caps
  • Certified DNase-/RNase-free and nonpyrogenic
  • Recommended volume range = 5μL to 125μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa ni ADNasa y apirógenos
Color Blanco
Volumen (métrico) 0.1 mL
Cantidad 125/Pk.
Para utilizar con (equipo) 0.1 mL thermal cycler for low sample volume reactions
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Formato Tira
Tipo de producto Tubo para PCR de pared delgada y 8 tiras