Learn More
Axygen™ Tubos para PCR de bajo perfil de 8 tiras
Código de producto. 13429818 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Tipo de producto:
Tira de 8 tubos de pared fina para PCR con una tira de tapones para cierre en tiempo real
Tubo para PCR de pared delgada y 8 tiras
Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 125
paquete de 1250
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize
13429818 Blanco Tira de 8 tubos de pared fina para PCR con una tira de tapones para cierre en tiempo real paquete de 1250
15153727 Transparente Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras 125 PCS
13409818 Transparente Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras paquete de 1250
15133707 Transparente Tira de 8 tubos de pared fina para PCR con una tira de tapones para cierre en tiempo real paquete de 125
13419818 Transparente Tira de 8 tubos de pared fina para PCR con una tira de tapones para cierre en tiempo real paquete de 1250
13479808 Blanco Tubo para PCR de pared delgada y 8 tiras paquete de 1250
6 options
Código de producto. 13429818
Marca: Axygen™ PCR0108LPRTW
Los tubos para PCR de 8 tiras de bajo perfil de la marca Axygen™ son ideales para las reacciones de bajo volumen de muestras.
Los tubos para PCR de 8 tiras de bajo perfil Axygen™ son ideales para las reacciones de bajo volumen de muestras. Mediante el uso de moldes muy pulidos y precisos, nuestros tubos garantizan una transferencia térmica precisa y un cierre a prueba de fugas con una selección de tapones en tira. El diseño de perfil bajo permite reducir el tiempo de reacción y la evaporación debido a un menor volumen de aire muerto. Los tubos están disponibles en blanco y transparentes con o sin tapones. Los tubos no contienen DNasa/RNasa y son apirógenos.
  • El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes
  • Ideales para termocicladores de 0,1 ml
  • Disponibles en color blanco o transparente
  • Sin ADNasa/ARNasa y apirógenos
  • Intervalo de volumen recomendado: de 5 µl a 125 µl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa ni ADNasa y apirógenos
Color Blanco
Volumen (métrico) 0,1 ml
Cantidad 125/Paq.
Para utilizar con (equipo) Termociclador de 0,1 ml para reacciones de bajo volumen de muestra
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Plano
Formato Tira
Tipo de producto Tira de 8 tubos de pared fina para PCR con una tira de tapones para cierre en tiempo real