Learn More
Axygen™ Puntas de corte de gel Axygen: 1.1 x 6.5 mm
Código de producto. p-8015619 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 2400
paquete de 2500
paquete de 480
Código de producto. Formato unitSize
12575717 A granel paquete de 2500
12726629 Gradilla paquete de 2400
12548017 Gradilla paquete de 480
3 options
Código de producto. 12575717
Marca: Axygen™ TGL1165
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ajuste universal para pipetas de grado de investigación.
Las puntas de corte de gel Axygen™ están diseñadas para eliminar las bandas del gel de agarosa. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa.
  • Diseñadas para eliminar bandas del gel de agarosa
  • Manejo con una sola mano
  • Pulsador para liberar el gel
  • Botón eyector para liberar la punta
  • Reduzca la contaminación cruzada
  • Las puntas se ajustan a las pipetas de 1000 µl estándar
  • Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa.
  • Apirógenos
  • No estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 µl
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Longitud (métrico) 1,1 x 6,5 mm
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
Formato A granel
Estilo de punta Carga de gel
Envase 250 puntas/paquete y 10 paquetes/caja
Graduado Sí
Material Polipropileno
Graduaciones 2, 5 μl