Descripción
Las puntas de corte de gel Axygen™ están diseñadas para eliminar las bandas del gel de agarosa. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa.
- Diseñadas para eliminar bandas del gel de agarosa
- Manejo con una sola mano
- Pulsador para liberar el gel
- Botón eyector para liberar la punta
- Reduzca la contaminación cruzada
- Las puntas se ajustan a las pipetas de 1000 µl estándar
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa.
- Apirógenos
- No estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1000 µl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Longitud (métrico) | 1,1 x 6,5 mm |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Formato | A granel |
| Estilo de punta | Carga de gel |
| Envase | 250 puntas/paquete y 10 paquetes/caja |
| Graduado | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |