Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/NX
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12782846 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
30 μl
45 μL
50 μl
250 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Estilo de punta:
Automatización
Automatización, Fine Point
Automatización, Orificio ancho
Automatización, Round
Automatización, orificio ancho, Wide Orifice
Automatización, precisión, Fine Point
Automatización, ronda, Round
Tamaño de la unidad:
paquete de 19200
paquete de 3840
paquete de 4800
paquete de 960
Código de producto. 12782846
Marca: Axygen™ FX20LRS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las puntas robóticas Axygen se fabrican según especificaciones rigurosas bajo estrictos controles de proceso y se ensamblan mediante automatización para garantizar un rendimiento y una calidad constantes.
La gama de productos de la marca Axygen incluye una línea completa de puntas para los sistemas de manipulación de líquidos automatizados Beckman Coulter. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas de pipeta también están disponibles con Maxymum Recovery, una exclusiva tecnología de retención baja que mejora el rendimiento de la punta y maximiza el uso de sus muestras valiosas.
  • Disponibles en gradillas, estériles en gradilla y con barrera de aerosol (filtradas)
  • Compatibles con instrumentos Beckman Biomek FX y Beckman Multimek con un cabezal AP96
  • También son compatibles con Span-8 pod cuando la función de detección del nivel de líquido está desconectada
  • Rectitud inigualable para garantizar que la punta entra en el pocillo con suavidad, en cada ocasión.
  • 384/1536-pocillos compatibles para satisfacer sus aplicaciones más exigentes
  • Las puntas de calibre ancho son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
  • La punta fina mejora la exactitud y precisión en volúmenes de muestra inferiores
  • Las puntas Maxymum Recovery™ reducen la pérdida de muestras, mejoran la reproducibilidad y la precisión, y minimizan el uso de muestras valiosas y reactivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 20 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Certificaciones/conformidad ANSI
Declaraciones de limpieza Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Para utilizar con (aplicación) Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso
Formato Gradilla de 96 pocillos
Estilo de punta Automatización
Envase 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Para utilizar con (equipo) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Línea de productos BiomekTM