Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas de pipetas robóticas
- Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/NX
Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/NX
Código de producto. 12772846
Tienda Axygen Scientific Productos
| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Estilo de punta | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12772846 | 20 μl | No estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 12732846 | 10 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12742846 | 10 μl | Estéril | Automatización, ronda, Round | paquete de 4800 |
| 11980948 | 20 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 960 |
| 12792846 | 20 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12702856 | 20 μl | Estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12782846 | 20 μl | Estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 11346294 | 30 μl | Estéril | Automatización, Fine Point | paquete de 3840 |
| 15591383 | 30 μl | No estéril | Automatización, Fine Point | paquete de 19200 |
| 12722866 | 30 μl | Estéril | Automatización, Round | paquete de 19200 |
| 12712866 | 30 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 19200 |
| 15501393 | 30 μl | Estéril | Automatización, Fine Point | paquete de 19200 |
| 12792856 | 30 μl | No estéril | Automatización | paquete de 19200 |
| 12782856 | 45 μL | Estéril | Automatización, precisión, Fine Point | paquete de 19200 |
| 12772856 | 45 μL | No estéril | Automatización, Fine Point | paquete de 19200 |
| 12772866 | 50 μl | No estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 12782866 | 50 μl | Estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 12792866 | 50 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12702876 | 50 μl | Estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12712856 | 250 μl | No estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 12722856 | 250 μl | Estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 11990948 | 250 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 960 |
| 12732856 | 250 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12742856 | 250 μl | Estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12752856 | 250 μl | No estéril | Automatización, Orificio ancho | paquete de 4800 |
| 12559177 | 250 μl | No estéril | Automatización, Orificio ancho | paquete de 960 |
| 12762856 | 250 μl | Estéril | Automatización, orificio ancho, Wide Orifice | paquete de 4800 |
Código de producto. 12772846
Marca: Axygen™ FX20LR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
La gama de productos de la marca Axygen incluye una línea completa de puntas para los sistemas de manipulación de líquidos automatizados Beckman Coulter. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas de pipeta también están disponibles con Maxymum Recovery, una exclusiva tecnología de retención baja que mejora el rendimiento de la punta y maximiza el uso de sus muestras valiosas.
- Disponibles en gradillas, estériles en gradilla y con barrera de aerosol (filtradas)
- Compatibles con instrumentos Beckman Biomek FX y Beckman Multimek con un cabezal AP96
- También son compatibles con Span-8 pod cuando la función de detección del nivel de líquido está desconectada
- Rectitud inigualable para garantizar que la punta entra en el pocillo con suavidad, en cada ocasión.
- 384/1536-pocillos compatibles para satisfacer sus aplicaciones más exigentes
- Las puntas de calibre ancho son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
- La punta fina mejora la exactitud y precisión en volúmenes de muestra inferiores
- Las puntas Maxymum Recovery™ reducen la pérdida de muestras, mejoran la reproducibilidad y la precisión, y minimizan el uso de muestras valiosas y reactivos
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 20 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
| Para utilizar con (aplicación) | Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso |
| Formato | Gradilla de 96 pocillos |
| Estilo de punta | Automatización |
| Envase | 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200 |
| Línea de productos | BiomekTM |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más Mostrar menos |