Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas de pipetas robóticas
- Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/NX
Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/NX
Código de producto. 12742846 Tienda Axygen Scientific Productos| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Estilo de punta | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12742846 | 10 μL | Estéril | Automatización, ronda, Round | paquete de 4800 |
| 12732846 | 10 μL | No estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 11980948 | 20 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 960 |
| 12792846 | 20 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12702856 | 20 μl | Estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12772846 | 20 μl | No estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 12782846 | 20 μl | Estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 11346294 | 30 μl | Estéril | Automatización, Fine Point | paquete de 3840 |
| 15591383 | 30 μl | No estéril | Automatización, Fine Point | paquete de 19200 |
| 12722866 | 30 μl | Estéril | Automatización, Round | paquete de 19200 |
| 12712866 | 30 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 19200 |
| 15501393 | 30 μl | Estéril | Automatización, Fine Point | paquete de 19200 |
| 12792856 | 30 μl | No estéril | Automatización | paquete de 19200 |
| 12782856 | 45 μL | Estéril | Automatización, precisión, Fine Point | paquete de 19200 |
| 12772856 | 45 μL | No estéril | Automatización, Fine Point | paquete de 19200 |
| 12772866 | 50 μl | No estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 12782866 | 50 μl | Estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 12792866 | 50 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12702876 | 50 μl | Estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12712856 | 250 μl | No estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 12722856 | 250 μl | Estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 11990948 | 250 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 960 |
| 12732856 | 250 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12742856 | 250 μl | Estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12752856 | 250 μl | No estéril | Automatización, Orificio ancho | paquete de 4800 |
| 12559177 | 250 μl | No estéril | Automatización, Orificio ancho | paquete de 960 |
| 12762856 | 250 μl | Estéril | Automatización, orificio ancho, Wide Orifice | paquete de 4800 |
Código de producto. 12742846
Marca: Axygen™ FX10RS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
The Axygen brand range of products includes a comprehensive line of tips for Beckman Coulter automated liquid handling systems. These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality. The pipette tips are also available with MAXYMum Recovery, a unique low-retention technology that improves tip performance and maximizes the use of your precious samples.
- Available in racked, racked sterile and with aerosol barrier (filtered)
- Compatible with Beckman Biomek FX and Beckman Multimek instruments with an AP96 head
- Also compatible with Span-8 pod when Liquid Level Sensing function is turned off
- Unsurpassed straightness to ensure tip enters the well smoothly, every time
- 384/1536-well compatible to meet your most demanding applications
- Wide bore tips are ideal for pipetting viscous materials, genomic DNA or delicate cell cultures
- Fine Point improves accuracy and precision at lower sample volumes
- Maxymum recovery™ tips reduce sample loss, improves reproducibility and accuracy, minimizes usage of precious samples and reagents
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Clear |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
| Para utilizar con (aplicación) | Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso |
| Formato | Rack, 96 |
| Estilo de punta | Automatización, ronda, Round |
| Envase | 10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs. |
| Para utilizar con (equipo) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200 |
| Línea de productos | Beckman Biomek |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más Mostrar menos |