Learn More
Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/NX
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12559177 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
20 μl
30 μl
45 μL
50 μl
250 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Estilo de punta:
Automatización
Automatización, Fine Point
Automatización, Orificio ancho
Automatización, Round
Automatización, orificio ancho, Wide Orifice
Automatización, precisión, Fine Point
Automatización, ronda, Round
Tamaño de la unidad:
paquete de 19200
paquete de 3840
paquete de 4800
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Estilo de punta unitSize
12559177 250 μl No estéril Automatización, Orificio ancho paquete de 960
12732846 10 μl No estéril Automatización, Round paquete de 4800
12742846 10 μl Estéril Automatización, ronda, Round paquete de 4800
11980948 20 μl No estéril Automatización, Round paquete de 960
12792846 20 μl No estéril Automatización, Round paquete de 4800
12702856 20 μl Estéril Automatización, Round paquete de 4800
12772846 20 μl No estéril Automatización paquete de 4800
12782846 20 μl Estéril Automatización paquete de 4800
11346294 30 μl Estéril Automatización, Fine Point paquete de 3840
15591383 30 μl No estéril Automatización, Fine Point paquete de 19200
12722866 30 μl Estéril Automatización, Round paquete de 19200
12712866 30 μl No estéril Automatización, Round paquete de 19200
15501393 30 μl Estéril Automatización, Fine Point paquete de 19200
12792856 30 μl No estéril Automatización paquete de 19200
12782856 45 μL Estéril Automatización, precisión, Fine Point paquete de 19200
12772856 45 μL No estéril Automatización, Fine Point paquete de 19200
12772866 50 μl No estéril Automatización paquete de 4800
12782866 50 μl Estéril Automatización paquete de 4800
12792866 50 μl No estéril Automatización, Round paquete de 4800
12702876 50 μl Estéril Automatización, Round paquete de 4800
12712856 250 μl No estéril Automatización paquete de 4800
12722856 250 μl Estéril Automatización paquete de 4800
11990948 250 μl No estéril Automatización, Round paquete de 960
12732856 250 μl No estéril Automatización, Round paquete de 4800
12742856 250 μl Estéril Automatización, Round paquete de 4800
12752856 250 μl No estéril Automatización, Orificio ancho paquete de 4800
12762856 250 μl Estéril Automatización, orificio ancho, Wide Orifice paquete de 4800
27 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12559177
Marke: Axygen™ FX255WBR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Las puntas robóticas Axygen se fabrican según especificaciones rigurosas bajo estrictos controles de proceso y se ensamblan mediante automatización para garantizar un rendimiento y una calidad constantes.
La gama de productos de la marca Axygen incluye una línea completa de puntas para los sistemas de manipulación de líquidos automatizados Beckman Coulter. Estas puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes. Las puntas de pipeta también están disponibles con Maxymum Recovery, una exclusiva tecnología de retención baja que mejora el rendimiento de la punta y maximiza el uso de sus muestras valiosas.
  • Disponibles en gradillas, estériles en gradilla y con barrera de aerosol (filtradas)
  • Compatibles con instrumentos Beckman Biomek FX y Beckman Multimek con un cabezal AP96
  • También son compatibles con Span-8 pod cuando la función de detección del nivel de líquido está desconectada
  • Rectitud inigualable para garantizar que la punta entra en el pocillo con suavidad, en cada ocasión.
  • 384/1536-pocillos compatibles para satisfacer sus aplicaciones más exigentes
  • Las puntas de calibre ancho son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
  • La punta fina mejora la exactitud y precisión en volúmenes de muestra inferiores
  • Las puntas Maxymum Recovery™ reducen la pérdida de muestras, mejoran la reproducibilidad y la precisión, y minimizan el uso de muestras valiosas y reactivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (métrico) 250 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Certificaciones/conformidad ANSI
Declaraciones de limpieza Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Para utilizar con (aplicación) Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso
Formato Gradilla de 96 pocillos
Estilo de punta Automatización, Orificio ancho
Envase 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Para utilizar con (equipo) Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200
Línea de productos BiomekTM
Material Polipropileno
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.