Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas de pipetas robóticas
- Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/NX
Axygen™ Puntas robóticas Biomek™ FX/NX
Código de producto. 11346294 Tienda Axygen Scientific Productos| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Estilo de punta | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11346294 | 30 μl | Estéril | Automatización, Fine Point | paquete de 3840 |
| 12732846 | 10 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12742846 | 10 μl | Estéril | Automatización, ronda, Round | paquete de 4800 |
| 11980948 | 20 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 960 |
| 12792846 | 20 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12702856 | 20 μl | Estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12772846 | 20 μl | No estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 12782846 | 20 μl | Estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 15591383 | 30 μl | No estéril | Automatización, Fine Point | paquete de 19200 |
| 12722866 | 30 μl | Estéril | Automatización, Round | paquete de 19200 |
| 12712866 | 30 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 19200 |
| 15501393 | 30 μl | Estéril | Automatización, Fine Point | paquete de 19200 |
| 12792856 | 30 μl | No estéril | Automatización | paquete de 19200 |
| 12782856 | 45 μL | Estéril | Automatización, precisión, Fine Point | paquete de 19200 |
| 12772856 | 45 μL | No estéril | Automatización, Fine Point | paquete de 19200 |
| 12772866 | 50 μl | No estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 12782866 | 50 μl | Estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 12792866 | 50 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12702876 | 50 μl | Estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12712856 | 250 μl | No estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 12722856 | 250 μl | Estéril | Automatización | paquete de 4800 |
| 11990948 | 250 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 960 |
| 12732856 | 250 μl | No estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12742856 | 250 μl | Estéril | Automatización, Round | paquete de 4800 |
| 12752856 | 250 μl | No estéril | Automatización, Orificio ancho | paquete de 4800 |
| 12559177 | 250 μl | No estéril | Automatización, Orificio ancho | paquete de 960 |
| 12762856 | 250 μl | Estéril | Automatización, orificio ancho, Wide Orifice | paquete de 4800 |
Código de producto. 11346294
Marca: Axygen™ FX153630FPRS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Fabricadas según unas estrictas especificaciones bajo un exigente control del proceso
- Se montan mediante un sistema de automatización para garantizar un rendimiento y una calidad uniformes
- Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
- Apirógenos
- Color transparente
- Formato: 96 pocillos
- No estériles
- Compatibilidad: Beckman Coulter™ Biomek™ FX, Biomek™ NX, Biomek™ 3000 y Multimek™ AP-96, SPAN-8 y cabezal MP20
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 30 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
| Para utilizar con (aplicación) | Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización, Fine Point |
| Envase | 10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs. |
| Para utilizar con (equipo) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Biomek 3000, Beckman Coulter Multimek AP96, Beckman Coulter Multimek SPAN-8, Beckman Coulter Multimek MP20, Beckman Coulter Multimek MP200 |
| Línea de productos | Beckman Biomek |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más Mostrar menos |