Learn More
Axygen™ Micropipeta monocanal Axypet™ Pro
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16342267 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 to 2 μl
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 5 to 50 μl
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
16342267 De 5 to 50 μl Amarillo cada uno
16312267 De 0,1 to 2 μl Rojo cada uno
16342257 De 0,5 to 10 μl Rojo cada uno
16322267 De 2 to 20 μl Amarillo cada uno
16352257 De 10 to 100 μl Amarillo cada uno
16332267 De 20 to 200 μl Amarillo cada uno
16362257 De 100 to 1000 μl Azul cada uno
7 options
Código de producto. 16342267
Marca: Axygen™ AP50P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro están diseñadas para proporcionar los niveles más altos de comodidad, exactitud y precisión.
Las micropipetas Axygen™ Axypet™ Pro están diseñadas para proporcionar los niveles más altos de comodidad, exactitud y precisión. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
  • El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
  • Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
  • Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
  • Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
  • La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
  • Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Más información de Norteamérica
Más información de Europa, Oriente Medio y África
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Desde ±3,5 hasta ±0,8
Certificaciones/conformidad ISO8655
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Tipo de agarre Ergonómico
Número de canales 1
Línea de productos Axypet™ Pro
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 5 to 50 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en el laboratorio
Incrementos 0,05 μl
Precisión Desde ≤1,3 hasta ≤0,3
Cantidad 1
Garantía 3 meses