Descripción
El kit básico Axygen™ Axypet™ Pro contiene 4 micropipetas de volumen variable en los volúmenes más populares y universales (de 0,5 a 10 μl, de 2 a 20 μl, de 20 a 200 μl y de 100 a 1000 μl), un soporte para pipetas para 4 micropipetas y 3 gradillas con puntas.
- Los modelos con n.º de cat. AP-10-P: micropipeta monocanal Axygen Axypet Pro, de 0,5 a 10 µl
- Los modelos con n.º Ref. AP-200-P: micropipeta monocanal Axygen Axypet Pro, de 20 a 200 µl
- Los modelos con n.º Ref. AP-1000-P: micropipeta monocanal Axygen Axypet Pro, de 100 a 1000 µl
- Los modelos con n.º de cat. AP-USD4-P: soporte lineal universal para cuatro micropipetas monocanal
- Los modelos con n.º de cat. MR-10XT-R: puntas de pipeta Axygen Multirack (10 µl)
- Los modelos con n.º de cat. MR-200-R: puntas de pipeta Axygen Multirack (200 µl)
- Los modelos con n.º de cat. MR-1000XT-R: kit básico de micropipetas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo / amarillo / azul |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Axypet |
| Tipo | Kit básico de micropipetas |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Incluye | 4 pipetas monocanal, soporte lineal, puntas de muestra, manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en el laboratorio |
| Cantidad | 1 kit |
| Mostrar más |