Learn More
Axygen™ Micropipeta multicanal Axypet™ Pro 12
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16372257 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Color:
Amarillo
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
16372257 De 0,5 to 10 μl Rojo cada uno
16302267 De 5 to 50 μl Amarillo cada uno
16382257 De 20 to 200 μl Amarillo cada uno
16392257 De 30 a 300 μl Verde cada uno
4 options
Código de producto. 16372257
Marca: Axygen™ AP1210P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas Corning™ Axygen™ Axypet™ Pro están diseñadas para proporcionar los niveles más altos de comodidad, exactitud y precisión.
Las micropipetas Axygen™ Axypet™ Pro están diseñadas para proporcionar los niveles más altos de comodidad, exactitud y precisión. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
  • El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
  • Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
  • Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
  • Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
  • La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
  • Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Más información de Norteamérica
Más información de Europa, Oriente Medio y África
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Desde ±10,0 hasta ±2,0
Certificaciones/conformidad ISO8655
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rojo
Tipo de agarre Ergonómico
Número de canales 12
Línea de productos Axypet™ Pro
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en laboratorio
Incrementos 0,05 μl
Precisión ≤2,5 a ≤0,6
Cantidad 1
Garantía 3