Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para STARLine, transparentes, punta para detección del nivel de líquido de estilo CO-RE, estériles
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
50 μl
Para utilizar con (equipo):
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus
Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Tamaño de la unidad:
paquete de 11520
Descripción
Las puntas de automatización de la marca Axygen se han diseñado para ser compatibles con puntas de fabricantes de equipo original, lo que garantiza una compatibilidad completa y un ajuste uniforme.' Una de las ofertas de productos más amplia en combinación con nuestro exigente aseguramiento y control de calidad en el diseño le permiten obtener un rendimiento óptimo independientemente del sistema de manipulación de líquidos automatizado que esté utilizando.
- Compatibles con Hamilton™ Microlab™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™
- Polipropileno negro conductor
- Certificadas como libres de ADNasa/ARNasa, apirógenas
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- Estériles o no estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Negro |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Formato | Recarga |
| Estilo de punta | Round |
| Para utilizar con (equipo) | Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus |
| Material | Polipropileno |