Learn More
Axygen™ Microplacas de 96 pocillos de PCR
Código de producto. 12779458 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Pocillo transparente, rojo
Transparente
Varios
Estilo de falda:
Completa
Completo
Elevado
Medio
Sin faldón
Formato:
Esquina de una sola muesca
Estándar
Parte superior plana
Pozos elevados
Tamaño de la unidad:
10 PCS
100 PCS
25 PCS
50 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Color Estilo de falda Formato unitSize
12779458 Amarillo Completa Estándar paquete de 50
12799438 Transparente Elevado Estándar paquete de 50
11396124 Transparente Elevado Estándar paquete de 10
12112580 Transparente Elevado Estándar paquete de 50
11391804 Transparente Elevado Estándar paquete de 10
11330185 Transparente Sin faldón Parte superior plana 25 PCS
12335193 Transparente Sin faldón Parte superior plana 100 PCS
12719458 Transparente Completo Estándar 50 PCS
11380185 Transparente Completo Estándar 10 PCS
11320185 Negro Sin faldón Parte superior plana paquete de 25
12799448 Azul Completo Estándar paquete de 50
12739458 Naranja Completa Estándar paquete de 50
12779448 Blanco Sin faldón Parte superior plana paquete de 100
12749458 Pocillo transparente, rojo Completa Estándar paquete de 50
12709458 Negro Completa Estándar paquete de 50
12789448 Varios Completa Estándar paquete de 50
12799478 Transparente Sin faldón Pozos elevados paquete de 50
12567787 Transparente Medio Estándar paquete de 10
10332390 Transparente Medio Estándar paquete de 50
13164824 Transparente Medio Esquina de una sola muesca 50 PCS
12537797 Transparente Medio Esquina de una sola muesca 10 PCS
12769458 Blanco Completa Estándar paquete de 50
22 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12779458
Brand: Axygen™ PCR96FSY
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real.
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ de faldón elevado está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón
  • Esquina de una sola muesca
  • Aplicación/Compatibilidad: Termociclado estándar, PCR en tiempo real ABI, 7300, 7500, 7900, qPCR y secuenciación ABI
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Código de barras No Barcode
    Certificaciones/conformidad Sin ARNasa ni ADNasa
    Formato Estándar
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Color Amarillo
    Tipo de producto Flat top
    Para utilizar con (equipo) Standard 96 well blocks
    Estilo de falda Completa
    Material Polypropylene
    Volumen del pocillo (métrico) 200 μl
    N.° de pocillos 96
    Esterilidad No estéril
    Forma del pocillo Round
    Para utilizar con (aplicación) PCR thermal transfer, RT-PCR applications