Descripción
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenos
- No estériles
- Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
- Esquina de una sola muesca
- Aplicación/Compatibilidad: Termociclado estándar, PCR en tiempo real ABI, 7300, 7500, 7900, qPCR y secuenciación ABI
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa ni ADNasa |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques estándar de 96 pocillos |
| Estilo de falda | Completo |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 200 μl |
| Mostrar más |