Learn More
Axygen™ Microplacas de 96 pocillos de PCR
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15368301 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Estilo de falda:
Completo
Elevado, Semi
Medio
Esterilidad:
No estéril
Código de barras:
Incluye código de barras
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de falda Esterilidad Código de barras unitSize
15368301 Medio No estéril Incluye código de barras 50 PCS
15338301 Elevado, Semi No estéril Incluye código de barras paquete de 50
15348301 Completo No estéril Incluye código de barras 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15368301 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PCR96M2HSCPBC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real.
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ de faldón elevado y con código de barras está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI™. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado. Código de barras en lado largo de la placa entre los pocillos H1-H12.
  • Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón
  • Esquina de una sola muesca
  • Aplicación/Compatibilidad: Termociclado estándar, PCR en tiempo real ABI, 7300, 7500, 7900, qPCR y secuenciación ABI
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Código de barras Incluye código de barras
    Certificaciones/conformidad Sin ARNasa ni ADNasa
    Formato Estándar
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Color Transparente
    Para utilizar con (equipo) PCR de ABI 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 y unidades de secuenciación ABI
    Estilo de falda Medio
    Material Polipropileno
    N.° de pocillos 96
    Esterilidad No estéril
    Forma del pocillo Redondo
    Para utilizar con (aplicación) Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR