Learn More
Axygen™ Microplaca para PCR de 96 pocillos segmentados
Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Beschreibung
La microplaca de PCR segmentada de 96 pocillos Axygen™ está diseñada para ajustarse a bloques de 96 pocillos estándar. La placa ha sido estriada previamente para separarse en cuatro secciones de 24 pocillos. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
Sin ARNasa/ADNasa Apirógenos No estériles Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 % Placa de PCR de 96 pocillos segmentada Aplicación/Compatibilidad: Ciclo térmico estándar, secuenciadores Beckman CEQ
Spezifikation
Spezifikation
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Secuenciadores Beckman CEQ |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur