Descripción
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos.Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real.El
La microplaca de PCR de perfil bajo y sin faldón de 96 pocillos Axygen™ está diseñada para ajustarse a bloques de 96 pocillos de perfil bajo. El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
Sin ARNasa/ADNasa Apirógenos No estériles Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 % Adecuada para bloques de termociclador de 0,1 ml Placa de PCR de perfil bajo y parte superior plana de 96 pocillos Aplicación/Compatibilidad: Termocicladores estándar Biometra, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Punta plana |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques de termocicladores de 0,1 mL; termocicladores estándar Biometra, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR |
| Estilo de falda | Sin faldón |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |