Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de perfil bajo de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12759468 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Estilo de falda:
Medio
Sin faldón
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Color Estilo de falda unitSize
12759468 Blanco Medio paquete de 100
12774706 Transparente Medio paquete de 100
11370195 Transparente Medio paquete de 25
11380195 Blanco Medio paquete de 25
11300205 Transparente Sin faldón paquete de 25
12794706 Transparente Sin faldón paquete de 100
12789468 Blanco Sin faldón paquete de 100
7 options
Código de producto. 12759468
Marca: Axygen™ PCR96LPABW
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real. El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes.
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos.Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real.El
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ de perfil bajo está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI. El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón y perfil bajo
  • Optimizadas para PCR rápida
  • Diseñadas para termocicladores ABI
  • Aplicación/Compatibilidad: ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti y StepOne
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Código de barras Sin código de barras
    Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Color Blanco
    Tipo de producto Parte superior estándar
    Para utilizar con (equipo) Termocicladores ABI, ABI Fast PCR 7500, 7900, 9800, Veriti y StepOne
    Estilo de falda Medio
    Material Polipropileno
    N.° de pocillos 96
    Esterilidad No estéril
    Para utilizar con (aplicación) Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR
    N.º por caja 100/caja
    N.° por paquete 25/Paq.