Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de perfil bajo de 96 pocillos
Código de producto. 11300205 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Estilo de falda:
Medio
Sin faldón
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Color Estilo de falda unitSize
11300205 Transparente Sin faldón paquete de 25
12774706 Transparente Medio paquete de 100
11370195 Transparente Medio paquete de 25
12759468 Blanco Medio paquete de 100
11380195 Blanco Medio paquete de 25
12794706 Transparente Sin faldón paquete de 100
12789468 Blanco Sin faldón paquete de 100
7 options
Código de producto. 11300205
Marca: Axygen™ PCR96LPFLTC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real. El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes.
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos.Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real.El
La microplaca de PCR de perfil bajo y sin faldón de 96 pocillos Axygen™ está diseñada para ajustarse a bloques de 96 pocillos de perfil bajo. El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Adecuada para bloques de termociclador de 0,1 ml
  • Placa de PCR de perfil bajo y parte superior plana de 96 pocillos
  • Aplicación/Compatibilidad: Termocicladores estándar Biometra, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Código de barras Sin código de barras
    Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Color Transparente
    Tipo de producto Punta plana
    Para utilizar con (equipo) Bloques de termocicladores de 0,1 mL; termocicladores estándar Biometra, Eppendorf MasterCycler qPCR, MJ Opticon/Chromo4 qPCR
    Estilo de falda Sin faldón
    Material Polipropileno
    N.° de pocillos 96
    Esterilidad No estéril
    Forma del pocillo Redondo
    Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de transferencia térmica como PCR y RT-PCR
    N.º por caja 100/Cajas de cartón
    N.° por paquete 25/paq.