Descripción
Productos PCR™ específicamente diseñados para su uso en aplicaciones de transferencia térmica para PCR y aplicaciones de PCR en tiempo real. Se ofrece una gran variedad de colores para ayudar a organizar procesos de PCR de varios pasos.
- Placa de amplificación de medio faldón de PCR de 96 pocillos con una muesca única
- El volumen de trabajo es de 300 μl
- Disponibles en varios colores.
- Se venden 10 placas/unidad; 5 unidades/caja
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Rojo |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR |
| Cantidad | 50/caja |
| Mostrar más |