Learn More
Axygen™ Microplacas para PCR con medio faldón de 96 pocillos
Código de producto. 12759478 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
12759478 Rojo paquete de 50
12779478 Blanco paquete de 50
12789478 Amarillo paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12759478 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PCR96M2HSR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Placa de amplificación de medio faldón con muesca única
Productos PCR™ específicamente diseñados para su uso en aplicaciones de transferencia térmica para PCR y aplicaciones de PCR en tiempo real. Se ofrece una gran variedad de colores para ayudar a organizar procesos de PCR de varios pasos.
  • Placa de amplificación de medio faldón de PCR de 96 pocillos con una muesca única
  • El volumen de trabajo es de 300 μl
  • Disponibles en varios colores.
  • Se venden 10 placas/unidad; 5 unidades/caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Rojo
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR
Cantidad 50/caja
Color de pocillo Transparente