Learn More
Axygen™ Tubos de PCR de 8 tiras de 0.2 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10841291 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Surtido
Transparente
Verde
Violeta
Tipo de tapón:
Abovedado
Plano
Se vende por separado
se venden por separado
Cantidad:
100/caja
125/pack
125/paq., 1250/caja
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 100
paquete de 125
paquete de 1250
Código de producto. Color Tipo de tapón Cantidad unitSize
10841291 Transparente se venden por separado 125/paq., 1250/caja paquete de 1250
12706839 Azul se venden por separado 125/paq., 1250/caja paquete de 1250
12681646 Transparente se venden por separado 125/paq., 1250/caja paquete de 125
12667215 Transparente Abovedado 125/paq., 1250/caja paquete de 125
10810721 Transparente Abovedado 125/paq., 1250/caja paquete de 1250
12547977 Surtido se venden por separado 125/paq., 1250/caja paquete de 125
12657215 Transparente Plano 125/paq., 1250/caja 125 PCS
12756839 Verde se venden por separado 125/paq., 1250/caja paquete de 1250
12587977 Verde se venden por separado 125/paq., 1250/caja paquete de 125
12766839 Naranja se venden por separado 125/pack paquete de 1250
12597977 Naranja se venden por separado 125/pack paquete de 125
12786839 Violeta Se vende por separado 125/paq., 1250/caja paquete de 1250
12796839 Amarillo se venden por separado 125/paq., 1250/caja paquete de 1250
12527987 Amarillo se venden por separado 125/paq., 1250/caja paquete de 125
12776839 Rojo Se vende por separado 125/paq., 1250/caja paquete de 1250
15479063 Transparente se venden por separado 100/caja paquete de 100
16 options
Código de producto. 10841291
Marca: Axygen™ PCR0208C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras. Los tubos de PCR de 8 tiras de 0.2 ml Axygen™ se han fabricado con polipropileno resistente. Cada tubo cónico no estéril presenta un grosor de pared delgado y uniforme. Se venden con tapones abovedados o planos para evitar la pérdida de muestras, o sin tapones.
Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras.Los tubos de PCR de 8 tiras de 0,2 ml Axygen™ se han fabricado con polipropileno resistente.Cada tubo cónico no estéril presenta un grosor de pared delgado y uniforme.Se vende con tapones planos o abovedados
  • Tiras de tubos de PCR diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores
  • El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
  • Tapones de inserción planos o abovedados que garantizan un ajuste hermético que evita la evaporación de las muestras
  • Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 125/paq., 1250/caja
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Termocicladores para aplicaciones de transferencia térmica
Forma Cónicos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Fuerza máx. 4000 x g
Tipo de tapón se venden por separado
Formato Tira
Tipo de producto Tubo para PCR de pared fina y 8 tiras