Descripción
La microplaca de PCR con faldón de 384 pocillos Axygen™, transparente, está diseñada para ajustarse a bloques de 384 pocillos estándar. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. El diseño de faldón completo que permite la automatización se puede sellar con Axymat o lámina de sellado.
Sin ARNasa/ADNasa Apirógenos No estériles Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 % Placa de PCR de 384 pocillos de doble muesca Diseño de faldón completa compatible con instrumentos robóticos Aplicación/Compatibilidad: Ciclo térmico estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 40 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |