Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de 384 pocillos con faldón
Código de producto. 10068469 Tienda Axygen Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Transparente
Verde
Violeta
Volumen del pocillo (métrico):
40 μl
50 μl
55 μl
Incluye:
Doble muesca
Una sola muesca
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. 10068469
Marca: Axygen™ PCR384LC480WNF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
384Placas de PCR de pocillos de una y dos muescas
Opciones de sellado: Axymats, sellado por calor, láminas y películas adhesivas.
  • Disponible en 50 μl y 55 μl
  • Esquina de muesca única y doble
Con faldón (50 μl)
  • Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar
  • Diseño de faldón completo compatible con sistemas robóticos
  • Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 5 paquetes/caja
Con faldón (55 μl)
  • Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, ABI totalmente compatible para qPCR y secuenciación
  • Diseño de faldón completo compatible con sistemas robóticos
  • Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 5 paquetes/caja
Faldón, placa rígida (50 μl)
  • Placa rígida compatible con sistemas robóticos con faldón completo
  • Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, secuenciación de ABI, aplicaciones de automatización
  • Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 2 paquetes/manguito, 5 manguitos/caja
Con faldón, pocillos elevados
  • Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, secuenciación de ABI, qPCR
  • Los pocillos elevados permiten un volumen de 55 μl
  • Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 5 paquetes/caja
Colores disponibles como pedido especial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Para Roche Light Cycler 480
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 55 μl
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 30 μl
Esterilidad No estéril
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) PCR
Incluye Una sola muesca
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 10/Paq.