Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de 384 pocillos con faldón
Código de producto. 12749418 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Transparente
Verde
Violeta
Volumen del pocillo (métrico):
40 μl
50 μl
55 μl
Incluye:
Doble muesca
Una sola muesca
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. Color Volumen del pocillo (métrico) Incluye unitSize
12749418 Transparente 50 μl Una sola muesca paquete de 50
12719418 Azul - Doble muesca paquete de 50
12759418 Verde - Doble muesca paquete de 50
12709438 Naranja - Doble muesca paquete de 50
12516887 Blanco 55 μl Una sola muesca paquete de 10
10068469 Blanco 55 μl Una sola muesca paquete de 50
12739438 Transparente 50 μl Doble muesca paquete de 100
12567817 Transparente 50 μl Doble muesca paquete de 20
12719438 Rojo 40 μl Doble muesca paquete de 50
12759438 Violeta 40 μl Doble muesca paquete de 50
12769438 Amarillo - Doble muesca paquete de 50
15328301 Transparente 50 μl Una sola muesca 50 PCS
12 options
Código de producto. 12749418
Marca: Axygen™ PCR384CS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
384Placas de PCR de pocillos de una y dos muescas
Opciones de sellado: Axymats, sellado por calor, láminas y películas adhesivas.
  • Disponible en 50 μl y 55 μl
  • Esquina de muesca única y doble
Con faldón (50 μl)
  • Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar
  • Diseño de faldón completo compatible con sistemas robóticos
  • Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 5 paquetes/caja
Con faldón (55 μl)
  • Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, ABI totalmente compatible para qPCR y secuenciación
  • Diseño de faldón completo compatible con sistemas robóticos
  • Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 5 paquetes/caja
Faldón, placa rígida (50 μl)
  • Placa rígida compatible con sistemas robóticos con faldón completo
  • Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, secuenciación de ABI, aplicaciones de automatización
  • Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 2 paquetes/manguito, 5 manguitos/caja
Con faldón, pocillos elevados
  • Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, secuenciación de ABI, qPCR
  • Los pocillos elevados permiten un volumen de 55 μl
  • Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 5 paquetes/caja
Colores disponibles como pedido especial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Transparente
Estilo de falda Full
Material Polypropylene
Volumen del pocillo (métrico) 50 μl
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 40 μl
Esterilidad Estéril
Forma del pocillo Round
Para utilizar con (aplicación) PCR
Incluye Una sola muesca
Color de pocillo Clear