Learn More
Descrizione
Opciones de sellado: Axymats, sellado por calor, láminas y películas adhesivas.
- Disponible en 50 μl y 55 μl
- Esquina de muesca única y doble
Con faldón (50 μl)
- Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar
- Diseño de faldón completo compatible con sistemas robóticos
- Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 5 paquetes/caja
- Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, ABI totalmente compatible para qPCR y secuenciación
- Diseño de faldón completo compatible con sistemas robóticos
- Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 5 paquetes/caja
- Placa rígida compatible con sistemas robóticos con faldón completo
- Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, secuenciación de ABI, aplicaciones de automatización
- Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 2 paquetes/manguito, 5 manguitos/caja
- Aplicación/compatibilidad: termociclado estándar, secuenciación de ABI, qPCR
- Los pocillos elevados permiten un volumen de 55 μl
- Descripción de envasado: 10 placas/paquete, 5 paquetes/caja
Colores disponibles como pedido especial.
Specifica
Specifica
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 50 μl |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | No estéril |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?